Documentos Principais
PRS3557
Sigma-Aldrich
Anti-CTRP1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C1q and tumor necrosis factor related protein 1, Anti-G protein coupled receptor interacting protein 1, Anti-GIP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
a 15 amino acid peptide from near the amino-terminus of human CTRP1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3557.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)