PLA0287
Rabbit anti-CDK1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CDC2, CDC28A, CDK1, G1 to S and G2 to M, P34CDC2, cell cycle controller CDC2, cell division control protein 2 homolog, cell division cycle 2, cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_001777.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... CDK1(983)
Imunogênio
forma física
Outras notas