Documentos Principais
PLA0281
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-CDK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
C-2k, CDC2-related kinase, CDC2L4, CTK1, PITALRE, Serine/threonine-protein kinase PITALRE, TAK, cell division cycle 2-like protein kinase 4, cell division protein kinase 9, cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase), serine/threonine protein kinase PITALRE, tat-associated kinase complex catalytic subunit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.578,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001252.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... CDK9(1025)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0281 maps to a region between residue 322 and 372 of human Cyclin-Dependent Kinase 9 using the numbering given in entry NP_001252.1 (GeneID 1025).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) is a member of the CDK family of kinases and a component of the multiprotein complex TAK/P-TEFb, which is an elongation factor for RNA polymerase II-directed transcription and functions by phosphorylating the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II. CDK9 forms a complex with and is regulated by its regulatory subunit cyclin T or cyclin K.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)