Documentos Principais
PLA0280
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-TTI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
KIAA0406, Protein SMG10, TEL2-interacting protein 1 homolog, Tel two interacting protein 1, Tel2 interacting protein 1 homolog (S. pombe), nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), smg-10, smg-10 homolog
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_055472.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... TTI1(9675)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0280 maps to a region between residue 1 and 50 of human Tel2 Interacting Protein 1 using the numbering given in entry NP_055472.1 (GeneID 9675).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
TEL2-interacting protein 1 homolog (TTI1) promotes assembly, stabilizes, and maintains the activity of mTORC1 and mTORC2 complexes, which regulate cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals [taken from the Universal Protein Resource (UniProt) www.uniprot.org/uniprot/ O43156].
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)