PLA0273
Rabbit anti-c-Jun Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
AP-1, AP1, Jun activation domain binding protein, activator protein 1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, jun oncogene, jun proto-oncogene, p39, proto-oncogene c-Jun, v-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_002219.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... c-Jun(3725)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1