PLA0264
Rabbit anti-Ku80 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
80kDa, 86 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC box-binding factor 85 kDa subunit, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku autoantigen, Ku86, NFIV, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5, double-strand-break rejoining, lupus Ku autoantigen protein p86, nuclear factor IV, thyroid-lupus autoantigen
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_066964.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... Ku80(7520)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1