PLA0259
Rabbit anti-RuvBL2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
48 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, 48 kDa TBP-interacting protein, 51 kDa erythrocyte cytosolic protein, 51-KD, CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80 complex subunit J, INO80J, RVB2, Reptin 52, Reptin52, RuvB (E coli homolog)-like 2, RuvB-like 2 (E. coli), TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49b, TIP60-associated protein 54-beta, erythrocyte cytosolic protein, repressing pontin 52, reptin, reptin52 protein
Selecione um tamanho
R$ 1.578,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.578,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 5-15 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_006657.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... RuvBL2(10856)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)