PLA0226
Rabbit anti-CKII beta Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CK II beta, CK2B, CK2N, CSK2B, Casein kinase II beta subunit, G5A, G5a, beta polypeptide, casein kinase 2, phosvitin, protein G5a
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_001311.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CSNK2B(1460)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1