PLA0196
Rabbit anti-STUB1/CHIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CHIP, CLL-associated antigen KW-8, E3 ubiquitin protein ligase, HSPABP2, NY-CO-7, SCAR16, SDCCAG7, STIP1 homology and U box-containing protein 1, STIP1 homology and U-box containing protein 1, UBOX1, antigen NY-CO-7, carboxy terminus of Hsp70-interacting protein, heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal), serologically defined colon cancer antigen 7
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005852.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... STUB1/CHIP(10273)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)