PLA0195
Rabbit anti-MOV10 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
MGC2948, Moloney leukemia virus 10, Mov10, Mov10 (Moloney leukemia virus 10, fSAP113, functional spliceosome-associated protein 113, gb110, homolog, homolog (mouse), moloney leukemia virus 10 protein, mouse) homolog
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_066014.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... MOV10(4343)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)