PLA0141
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S40/S41) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
Selecione um tamanho
R$ 1.687,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.687,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 0.1 μg
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
western blot: 1:1,000- 1:5,000
nº de adesão
NP_004517.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MCM2(4171)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)