Documentos Principais
PLA0115
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-DNA-PKcs Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
DNA-PK catalytic subunit, DNA-PKcs, DNAPK, DNPK1, HYRC, HYRC1, IMD26, XRCC7, complementing 1, hyper-radiosensitivity of murine scid mutation, p350, p460
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_008835.5
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... DNA-PKcs(5591)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0115 maps to a region between residues 2050 and 2100 of human DNA-Dependent Protein Kinase, catalytic subunit using the numbering given in entry NP_008835.5 (GeneID 5591).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
DNA-PKcs is the catalytic subunit of a DNA-dependent serine-threonine protein kinase (DNA-PK). DNA-PK is a heterotrimer comprised of DNA-PKcs and the Ku709/Ku86 dimer. DNA-PK is involved in DNA damage repair and V(D)J recombination. DNA-PK phosphorylates Artemis, a protein required for nonhomologous end-joining and is necessary for the loading of Artemis on damaged DNA.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)