Documentos Principais
PLA0087
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-MAD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
HSMAD2, MAD2, MAD2 (mitotic arrest deficient, MAD2-like protein 1, homolog)-like 1, homolog-like 1, mitotic arrest deficient, mitotic arrest deficient 2-like protein 1, yeast
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
Q13257
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... MAD2(4085)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0087 maps to a region between residue 150 and the C-terminus (residue 205) of human Mitotic Arrest Deficient 2 using the numbering given in SwissProt entry Q13257 (GeneID 4085).
forma física
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
Outras notas
MAD2 (Mitotic Arrest Deficiency 2) is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that ensures that all chromosomes are aligned at the metaphase plate before the onset of anaphase. MAD2 is a subunit of the MCC complex that includes BubR1, Bub3, Cdc20 and Mad2, which may function to inhibit the APC/c (Anaphase Promoting Complex/Cyclosome). MAD2 is regulated by MAD1.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)