PLA0062
Rabbit anti-MCM4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CDC21, CDC21 homolog, CDC54, MCM4 minichromosome maintenance deficient 4 (S. cerevisiae), MGC33310, NKCD, NKGCD, P1-Cdc21, hCdc21, homolog of S. pombe cell devision cycle 21, minichromosome maintenance deficient 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005905.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... MCM4(4173)
Imunogênio
forma física
Outras notas