PLA0012
Rabbit anti-Phospho SMC1 (S957) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CDLS2, DXS423E, KIAA0178, SB1.8, SMC protein 1A, SMC-1-alpha, SMC-1A, SMC1, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), SMC1L1, SMC1alpha, Smcb, segregation of mitotic chromosomes 1, yeast)-like 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 6 μg/mg
western blot: 1:200-1:2,000
nº de adesão
NP_006297.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SMC1A(8243)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)