PLA0010
Goat anti-RENT1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ATP-dependent helicase RENT1, HUPF1, KIAA0221, NORF1, RENT1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), delta helicase, nonsense mRNA reducing factor 1, nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), pNORF1, regulator of nonsense transcripts 1, smg-2, smg-2 homolog, up-frameshift mutation 1 homolog, up-frameshift suppressor 1 homolog, yeast Upf1p homolog
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mL
western blot: 1:2,000-1:10000
nº de adesão
NP_002902.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
goat ... UPF1(5976)
Imunogênio
forma física
Outras notas