P9953
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4,5-triphosphate, dioctanoyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
lyophilized powder
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C25H50O22P4/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)41-15-17(43-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-42-51(39,40)47-22-20(28)23(44-48(30,31)32)25(46-50(36,37)38)24(21(22)29)45-49(33,34)35/h17,20-25,28-29H,3-16H2,1-2H3,(H,39,40)(H2,30,31,32)(H2,33,34,35)(H2,36,37,38)/t17-,20+,21+,22-,23+,24-,25-/m1/s1
chave InChI
ANFYVAHJWGJYAT-QLCNXWICSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?