Documentos Principais
P9800
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
Sinônimo(s):
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
Número CAS:
Peso molecular:
566.81
Beilstein:
5996901
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
descrição
non-ionic
peso molecular
566.81 g/mol
técnica(s)
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein quantification: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
chave InChI
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)