Documentos Principais
P9786
Sigma-Aldrich
Phytic acid dimagnesium tetrapotassium salt
~95%
Sinônimo(s):
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexaphosphoric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H18O24P6
Número CAS:
Peso molecular:
660.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
~95%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
chave InChI
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
Qualidade
The magnesium and potassium content may vary. .
Nota de preparo
Derived from P 3168
Nota de análise
Actual content given on label
  • Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)