Documentos Principais
P9204
Sigma-Aldrich
N6-Phenoxyacetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H37N5O7
Número CAS:
Peso molecular:
687.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
97% (TLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC2CC(OC2COC(=O)COc3ccccc3)n4cnc5c(N)ncnc45)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C39H37N5O7/c1-46-29-17-13-27(14-18-29)39(26-9-5-3-6-10-26,28-15-19-30(47-2)20-16-28)51-32-21-34(44-25-43-36-37(40)41-24-42-38(36)44)50-33(32)22-49-35(45)23-48-31-11-7-4-8-12-31/h3-20,24-25,32-34H,21-23H2,1-2H3,(H2,40,41,42)
chave InChI
NLUGRLLZQAIJEH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3