P9121
Prolactin Receptor/Fc Chimera human
recombinant, expressed in mouse NSO cells, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Lactotrophin, Luteotropic Hormone (LTH), Luteotropin, Mamotrophin, PRL
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in mouse NSO cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~51 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PRLR(5618)
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2