Documentos Principais
P9054
Sigma-Aldrich
Phenyl α-L-iduronide cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O7 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
369.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3ccccc3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)