Documentos Principais
P9036
Sigma-Aldrich
Methyl pentacosanoate
≥99% (capillary GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)23COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
396.69
Beilstein:
1799674
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99% (capillary GC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
chave InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
produto comparável