Documentos Principais
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
Sinônimo(s):
Acetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H3F5O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.10
Beilstein:
1985849
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
chave InChI
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3