Documentos Principais
P8880
Sigma-Aldrich
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
Sinônimo(s):
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N4
Número CAS:
Peso molecular:
226.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
Aplicação
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.
Visite a Biblioteca de Documentos
A spectrophotometric titration for the determination of sulfhydryl groups.
I M KLOTZ et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 95, 540-546 (1961-12-01)