About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
220.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2OS/c1-2-9-10(14)13(11(15)12-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
chave InChI
HIDHIQVHRMAIHA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)