Documentos Principais
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H52NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
477.66
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3