Sobre este item
Pular para
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: soluble 25 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](OC6CCCCO6)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C32H37NO12/c1-14-31(45-21-8-3-4-9-42-21)17(33)10-22(43-14)44-19-12-32(40,20(35)13-34)11-16-24(19)30(39)26-25(28(16)37)27(36)15-6-5-7-18(41-2)23(15)29(26)38/h5-7,14,17,19,21-22,31,34,37,39-40H,3-4,8-13,33H2,1-2H3/t14-,17-,19-,21?,22-,31+,32-/m0/s1
chave InChI
KMSKQZKKOZQFFG-NCXNULAVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?