Documentos Principais
P8622
Sigma-Aldrich
Anti-FP Prostanoid Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Prostaglandin F2α Receptor
Selecione um tamanho
50 μL
R$ 6.659,00
R$ 6.659,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μL
R$ 6.659,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 6.659,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL using human uterus
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGFR(5737)
mouse ... Ptgfr(19220)
rat ... Ptgfr(25652)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the second extracellular loop of human FP prostanoid receptor. The immunizing peptide has 94% homology with the rat and mouse gene.
Aplicação
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthias Oll et al.
BMC urology, 12, 35-35 (2012-12-12)
Prostaglandins play an important role in ureteral obstruction, but the detailed expression profiles of the prostaglandin receptors (PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4, PTGFR) remain unknown in the different parts of the human ureter. The expression pattern of PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4