Documentos Principais
P8575
Sigma-Aldrich
Palmitic-(carboxy-14C) acid
ethanol solution
About This Item
Fórmula linear:
CH3[CH2]1414COOH
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
ethanol solution
Extensão da rotulagem
40-60 mCi per mmol
alteração de massa
M+2
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O