Documentos Principais
P8497
Sigma-Aldrich
Anti-EP4 Prostanoid Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-EP4, Anti-Prostaglandin E Receptor EP4
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1.7 μg/mL using human colon, ganglion
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGER4(5734)
rat ... Ptger4(84023)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the C-terminal domain of human EP4 prostanoid receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 93% homology with both the rat and gene.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, containing less than 0.1% sodium azide.