Documentos Principais
P8247
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel KIR3.3 (GIRK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 6.729,00
R$ 6.729,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 6.729,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 6.729,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNJ9(3765)
mouse ... Kcnj9(16524)
rat ... Kcnj9(116560)
Imunogênio
GST fusion protein with sequence corresponding to residues 344-361 of rat KIR3.3 (GIRK3). The sequence is identical in mouse and human.
forma física
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin, 5% sucrose, and 0.025% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Young-Joo Yi et al.
Systems biology in reproductive medicine, 57(6), 296-308 (2011-11-08)
The GIRK2-containing inward-rectifying K(+) ion channels have been implicated in mammalian spermatogenesis. While the Girk2 null mice are fertile, the male weaver transgenic mice carrying a gain-of-function mutation in the Girk2 gene are infertile. To establish the exact period of
Carlo Corona et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(27), 6102-6113 (2018-06-08)
Activating Transcription Factor 4 (ATF4) has been postulated as a key regulator of learning and memory. We previously reported that specific hippocampal ATF4 downregulation causes deficits in synaptic plasticity and memory and reduction of glutamatergic functionality. Here we extend our