P8109
Anti-Serine/Threonine Protein Phosphatase 2 A/A antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 65 kDa
reatividade de espécies
bovine, human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 10-15 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using total rat brain homogenate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?