Documentos Principais
P8056
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-succinylethanolamine) sodium salt
~99%
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidylethanolamine dipalmitoyl, N-succinyl sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H78NO11P
Número CAS:
Peso molecular:
792.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~99%
temperatura de armazenamento
−20°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)