Documentos Principais
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
Sinônimo(s):
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
422.60
Beilstein:
1801568
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
descrição
non-ionic
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
chave InChI
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3