Documentos
P7665
Sigma-Aldrich
(+)-N6-(2-Phenylisopropyl)adenosine
Sinônimo(s):
(S)-N6-(1-Methyl-2-phenylethyl)adenosine, (S)-PIA, N6-(D-2-Phenylisopropyl)adenosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
385.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](Cc1ccccc1)Nc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
Ações bioquímicas/fisiológicas
A1 adenosine receptor agonist
Outras notas
Less active isomer
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3