P7296
Peptone from animal tissue
BioReagent, Type I, suitable for plant cell culture, from meat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
animal (meat)
tipo
Type I
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3