temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H23N3O4/c17-9-5-4-8-13(16(22)23)19-15(21)11-18-14(20)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,17H2,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
chave InChI
VPCYMTNCRVUYFU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3