Documentos Principais
P7022
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-palmitoyl)ethanolamine ammonium salt
~99%
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl, N-palmitoyl ammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
C53H104NO9P · NH3
Número CAS:
Peso molecular:
947.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
grupo funcional
aldehyde
ketone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H104NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-51(55)54-46-47-61-64(58,59)62-49-50(63-53(57)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)48-60-52(56)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h50H,4-49H2,1-3H3,(H,54,55)(H,58,59);1H3/t50-;/m1./s1
chave InChI
CREASFJXMVEMCZ-VDKVIGKMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-Acyl phosphatidylethanolamine has been reported to accumulate in heart muscle damaged by ischemia.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
D E Epps et al.
Biochimica et biophysica acta, 618(3), 420-430 (1980-06-23)
A new phospholipid was detected in the infarcted areas of canine myocardium 24 h after ligation of the left descending branch of the coronary artery. Both the central and peripheral areas of the infarct contained significant amounts of this lipid