P6972
Monoclonal Anti-Interferon-γ−R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 25723, purified immunoglobulin, saline solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Interferon-γ
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
25723, monoclonal
Formulário
saline solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... IFNG(3458)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?