Documentos Principais
P6233
Hamilton® pipette tips
Filter Tips, maximum volume 200 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
Materiais
colorless
descrição
for Softgrip pipettes
esterilidade
sterile
Características
barrier
embalagem
pack of 1152 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Hamilton 68008-13
volume máximo
200 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)