Documentos Principais
P6085
Sigma-Aldrich
Pipenzolate bromide
BioXtra
Sinônimo(s):
Benzilic acid 1-ethylpiperidin-3-yl ester methobromide
About This Item
Fórmula linear:
C22H28NO3Br
Número CAS:
Peso molecular:
434.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioXtra
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
Br.CC[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(2)16-10-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;/h4-9,11-14,20,25H,3,10,15-17H2,1-2H3;1H
chave InChI
PRMDDJWOUVPRIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pharmacologic effect of somatostatin on bile formation in the dog. Enhanced ductular reabsorption as the major mechanism of anticholeresis.
E René et al.
Gastroenterology, 84(1), 120-129 (1983-01-01)
Return to Pakistan of pipenzolate plus phenobarbitone.
K I Tahir
Lancet (London, England), 339(8791), 498-498 (1992-02-22)