Documentos Principais
P5909
Sigma-Aldrich
Pentadecanolide
Sinônimo(s):
1-Oxa-2-cyclohexadecanone, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolide, Pentalide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.38
Beilstein:
143710
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
p.e.
137 °C/2 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
chave InChI
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
John Weeks et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(10), 1421-1434 (2020-06-04)
In vitro metabolic stability of nine fragrance chemicals: p-tolyl acetate, cashmeran, ethylene brassylate, celestolide, galaxolide, traseolide, ambretone, tonalide and pentadecanolide, was evaluated in trout and human hepatocytes. The compounds were incubated with trout hepatocytes at 12°C and human hepatocytes at