Documentos Principais
P5648
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
Grade II, ≥90%
Sinônimo(s):
Oxetan-2-one, 3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
72.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
tipo
Grade II
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
−33 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
chave InChI
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
β-Propiolactone is an alkylating agent which is mainly used in veterinary vaccines.[1] It will not interfere with the antigenicity of vaccine.[2]
Aplicação
β-Propiolactone has been used for Influenza virus deactivation.[3]
Atenção
Insoluble polymers may form during storage.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)