Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CC(NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H16N4O6/c12-7(16)3-6(10(20)13-4-9(18)19)15-11(21)5-1-2-8(17)14-5/h5-6H,1-4H2,(H2,12,16)(H,13,20)(H,14,17)(H,15,21)(H,18,19)
chave InChI
HYMUIMPABXIACR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)