P5029
1-O-(cis-9-Octadecenyl)-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%, semisolid
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-(octadec-9-cis-enyl), Dehydro-PAF(C18)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H56NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
549.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
Formulário
semisolid
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)