Documentos Principais
P4905
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
3198807
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1