P4775
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17N3O
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
617685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
chave InChI
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?