Documentos Principais
P4628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-methionine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
279.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO4S/c1-19-7-6-10(13(17)18)14-11(15)8-4-2-3-5-9(8)12(14)16/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
VMTKJVHNTIEOCU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3