P4547
Prostaglandin A2 solution
10 mg/mL in methyl acetate, ~95%, synthetic
Sinônimo(s):
(5Z,13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,10,13-trien-1-oic acid, PGA2
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
~95%
concentração
10 mg/mL in methyl acetate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C=CC(=O)[C@]1([H])C\C=C/CCCC(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C